Få mere at vide
3-Acetylpyridine, TRC
Artikelnummer. 30040625
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040625 10 g
18031830 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18760010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 350-03-8
Molekylær formel C7 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Synonym 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetylpyridine
IUPAC navn 1-pyridin-3-ylethanone
SMIL CC(=O)c1cccnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Formel vægt 121.0528