Få mere at vide
3-Acetylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11422377
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422377 500 g 500g
11402377 25 g 25g
11412377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14246.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
3-Acetylpyridin anvendes som et mellemprodukt til syntese af risedronatnatrium, hæmmer af knogleresorption. Det bruges også i parfumeri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Acetylpyridin anvendes som et mellemprodukt til syntese af risedronatnatrium, inhibitor af knogleresorption. Det bruges også i parfumeri.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 350-03-8
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.139
MDL nummer MFCD00006396
InChI nøgle WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
IUPAC navn 1-pyridin-3-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylpyridine
Smeltepunkt 12°C to 13°C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 218°C to 220°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.535
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 107751
Merck Index 14,6116
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform. Miscible with water.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.