Få mere at vide
3-Acetylphenylboronic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10497582 1 g Glass bottle 1g
10703023 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358830010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 204841-19-0
Molekylær formel C8H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 163.97
MDL nummer MFCD01074678
InChI nøgle SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
PubChem CID 2734310
ChEBI CHEBI:86552
IUPAC navn (3-acetylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylphenylboronic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212°C to 214°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 163.97
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.