Få mere at vide
3-Acetylphenylisothiocyanat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylphenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | ∼24 °C |
| Kogepunkt | 135 °C til 136 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Irriterende |
| Brydningsindeks | 1.648 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2803021 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |