Få mere at vide
3-acetylphenyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368245
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368245 1 g 1g
11378245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10134.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3125-71-1 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3125-71-1
Molekylær formel C9H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 177.221
MDL nummer MFCD00041081
InChI nøgle RGANVWCPAAIVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone, 3-acetylphenylisothiocyanate, 1-3-isothiocyanato-phenyl-ethanone, 3-acetylbenzenisothiocyanate, acmc-20anak, 3'-isothiocyanatoacetophenone, 3-methylcarbonylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone #, ethanone,1-3-isothiocyanatophenyl
PubChem CID 520515
IUPAC navn 1-(3-isothiocyanatophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt ∼24°C
Kogepunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.648
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2803021
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 177.23
Procent renhed 97%