Få mere at vide
3-Acetylphenanthrene, 97%
Artikelnummer. 11944841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11944841 5 g Glass bottle 5g
11954841 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2039-76-1 | C16H12O | 220.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-76-1
Molekylær formel C16H12O
Molekylvægt (g/mol) 220.27
InChI nøgle JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenanthrene, 1-phenanthren-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-phenanthrenyl, 1-3-phenanthryl ethanone, methyl 3-phenanthryl ketone, ketone, methyl 3-phenanthryl, 1-phenanthren-3-yl ethan-1-one, acmc-1clh9, dsstox_cid_29099, dsstox_rid_83318
PubChem CID 74867
IUPAC navn 1-phenanthren-3-ylethanone
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C32)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylphenanthrene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C to 76.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylphenanthrene, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.