Få mere at vide
3-Acetylindol, 97%
Artikelnummer. 10172460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10172460 25 g Glasflaske 25g
10050590 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 703-80-0
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00005626
InChI nøgle VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC navn 1-(lH-indol-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylindole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185 °C til 191 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, 316
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver