Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylindole |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 185°C to 191°C |
| Farve | Gul til Brun |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |