Få mere at vide
3-Acetylbenzophenone, TRC
Artikelnummer. 30136406
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136406 100 mg
30004624 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA170975100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66067-44-5
Molekylær formel C15 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Synonym 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, Ketoprofen Imp. A (EP), 3-Acetylbenzophenone
IUPAC navn 1-(3-benzoylphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylbenzophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Formel vægt 224.0837
Procent renhed >95%