Få mere at vide
3-acetylbenzonitril, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419812
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419812 5 g 5g
11429812 25 g 25g
11439812 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419812 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10841.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6136-68-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Fremstilling af (q2-2-acetyl-4-cyanophenyl)tetracarbonylmangan ved omsætning af 3-acetylbenzonitril med benzylpentacarbonylmangan. Fire aromatiske amidoximer blev syntetiseret ved at reagere hydroxylamin med 1,3-dicyanobenzen, 1,4-dicyanobenzen, 3-acetylbenzonitril og 4-acetylbenzonitril. Darzens-kondensering af 3-acetylbenzonitril gav aldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fremstilling af (q2-2-Acetyl-4-cyanophenyl)tetracarbonylmangan ved omsætning af 3-acetylbenzonitril med benzylpentacarbonylmangan. Fire aromatiske amidoximer blev syntetiseret ved at reagere hydroxylamin med 1,3-dicyanobenzen, 1,4-dicyanobenzen, 3-acetylbenzonitril og 4-acetylbenzonitril. Darzens-kondensering af 3-acetylbenzonitril gav aldehyd.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6136-68-1
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00001806
InChI nøgle SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
IUPAC navn 3-acetylbenzonitril
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylbenzonitrile
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Kogepunkt 120°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2079629
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 145.16
Procent renhed ≥97%