Få mere at vide
3-Acetylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10384402 1 g Glass bottle 1g
10512242 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366500010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-42-5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00045847
InChI nøgle CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
PubChem CID 220324
IUPAC navn 3-acetylbenzoic acid
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylbenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163.0°C to 171.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H8O3
Lineær formel CH3COC6H4COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.