Få mere at vide
3-Acetylbenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15425167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425167 5 g 5g
15415167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32447.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 73035-16-2 | C8H7ClO3S | 218,651 g/mol
Klassisk acetamidomalonat-addition/decarboxylativ hydrolyse som nøgletrinet for dannelsen af den aminosyre-del med udgangspunkt i 4-ethylsulfonyl-α -bromacetophenon fremstillet i to trin ud fra kommercielt tilgængeligt 4-acetyl-benzensulfonylchlorid. Dette derefter behandlet med natriumsulfit under basiske vandige betingelser gav natriumsulfinatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Klassisk acetamidomalonat-
addition/decarboxylativ hydrolyse som nøgletrinet for dannelsen af den aminosyre-del med udgangspunkt i 4-ethylsulfonyl-α -bromacetophenon fremstillet i to trin ud fra kommercielt tilgængeligt 4-acetyl-benzensulfonylchlorid. Dette derefter behandlet med natriumsulfit under basiske vandige betingelser gav natriumsulfinatet.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73035-16-2
Molekylær formel C8H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 218.651
MDL nummer MFCD03424979
InChI nøgle CGMBNEIGZOCPPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-acetylphenylsulfonyl chloride, 3-acetyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-acetyl, m-chlorosulfonylacetophenone, 3-acetyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl, benzene sulfonylchloride 3-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl-9ci
PubChem CID 2756260
IUPAC navn 3-acetylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 42 °C til 43 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 218.66
Procent renhed 97%