Få mere at vide
3-Acetylbenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11465477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465477 1 g 1g
11475477 5 g 5g
11485477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23478.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 204841-19-0 | C8H9BO3 | 163.967 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 204841-19-0
Molekylær formel C8H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 163.967
MDL nummer MFCD01074678
InChI nøgle SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
PubChem CID 2734310
ChEBI CHEBI:86552
IUPAC navn (3-acetylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼200°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 8255673
Formel vægt 163.97
Procent renhed 97%