Få mere at vide
3-Acetyl-6-bromopyridin, 97%
Artikelnummer. 15475997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475997 5 g 5g
15465997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33204.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 139042-59-4 | C7H6BrNO | 200,035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139042-59-4
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.035
MDL nummer MFCD04974527
InChI nøgle MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
IUPAC navn 1-(6-brompyridin-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-6-bromopyridine
Smeltepunkt 124 °C til 128 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 200.03
Procent renhed 97%