Få mere at vide
3-Acetyl-5-bromopyridin, 97%
Artikelnummer. 11314296
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314296 5 g 5g
11304296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19362.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 38940-62-4 | C7H6BrNO | 200,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38940-62-4
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.04
MDL nummer MFCD03086033
InChI nøgle LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-5-bromopyridine, 1-5-bromopyridin-3-yl ethanone, 1-5-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-3-pyridinyl, 3-bromo-5-acetylpyridine, 1-5-bromo-3-pyridyl ethanone, 5-acetyl-3-bromopyridine, 1-5-bromo-3-pyridinyl ethanone, pubchem15626, acmc-1aglt
PubChem CID 820423
IUPAC navn 1-(5-brompyridin-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-5-bromopyridine
Smeltepunkt 77 °C til 79 °C
Mængde 5 g
Beilstein 112808
Formel vægt 200.03
Procent renhed 97%