Få mere at vide
3-Acetyl-4-methylpyridin, 96%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-4-methylpyridine |
| Kogepunkt | 57 °C til 58 °C (1 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.5295 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C), |
| Formel vægt | 135.17 |
| Procent renhed | 96% |