Få mere at vide
3-acetyl-4-methylpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446197 1 g 1g
15456197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33380.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51227-30-6 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51227-30-6
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD08447082
InChI nøgle LCEINQHGZAFADC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylpyridin-3-yl ethanone, 3-acetyl-4-methylpyridine, 1-4-methyl-3-pyridinyl ethanone, 1-4-methyl-3-pyridinyl-ethanone, 1-4-methylpyridin-3-yl ethan-1-one, 1-4-methyl-pyridin-3-yl-ethanone, ethanone, 1-4-methyl-3-pyridinyl, 4-methyl-3-acetylpyridine, 3-acetyl-4-picoline, methyl 4-picolyl ketone
PubChem CID 10942481
IUPAC navn 1-(4-methylpyridin-3-yl)ethanon
SMIL CC1=C(C=NC=C1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-4-methylpyridine
Kogepunkt 57°C to 58°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.5295
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 135.17
Procent renhed 96%