Få mere at vide
3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046236
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11303147
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13554.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40932-63-6
Molekylær formel C13H12OS
Molekylvægt (g/mol) 216.30
MDL nummer MFCD00151790
InChI nøgle GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
IUPAC navn 1-(2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Mængde 1 g
Beilstein 8481276
Formel vægt 216.3
Procent renhed 98%