missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Acetyl-2,5-dimethylfuran, 98%

Artikelnummer. p-7022663
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452977 10 g 10g
11462977 50 g 50g
11472977 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11452977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15545.09

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 10599-70-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10599-70-9
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00010281
InChI nøgle KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dimethylfuran, 1-2,5-dimethylfuran-3-yl ethanone, ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl, 3-acetyl-2,5-dimethyl furan, 2,5-dimethyl-3-acetylfuran, 1-2,5-dimethyl-3-furyl ethan-1-one, 2,5-dimethyl-3-furyl methyl ketone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furyl ethanone, unii-798v2t7zbv
PubChem CID 61527
IUPAC navn 1-(2,5-dimethylfuran-3-yl)ethanone
SMIL CC1=CC(=C(O1)C)C(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
Tæthed 1.038
Kogepunkt 198°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.4865
Mængde 10 g
Beilstein 112094
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.