Få mere at vide
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene |
| Smeltepunkt | 37 °C til 39 °C |
| Kogepunkt | 120 °C til 122 °C (4 mmHg) |
| Flammepunkt | 110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 121288 |
| Formel vægt | 195.07 |
| Procent renhed | 98% |