Få mere at vide
3-acetyl-2,5-dichlorthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401548
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401548 5 g 5g
11411548 25 g 25g
11421548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13867.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36157-40-1 | C6H4Cl2OS | 195.057 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36157-40-1
Molekylær formel C6H4Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 195.057
MDL nummer MFCD00014522
InChI nøgle GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
IUPAC navn 1-(2,5-dichlorthiophen-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Kogepunkt 120°C to 122°C (4 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 121288
Formel vægt 195.07
Procent renhed 98%