missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene, 98%, ACROS Organics™

Artikelnummer. 10381284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10381284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10381284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309620010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 36157-40-1
Molekylær formel C6H4Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 195.057
MDL nummer MFCD00014522
InChI nøgle GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
IUPAC navn 1-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-2, 5-dichlorothiophene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Farve Brown to Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 195.07
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Chunks
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.