Få mere at vide
3-acetyl-2,4-dimethylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10273980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10273980 10 g Glasflaske 10g
11966591 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102510100
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-25-6
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
InChI nøgle VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,4-dimethylpyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetylpyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl ketone, ethanone, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, ketone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2,4-dimethyl-3-acetyl-pyrrole, 3-acetyl-2,5-dimethyl-pyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone
PubChem CID 15163
IUPAC navn 1-(2,4-dimethyl-lH-pyrrol-3-yl)ethanon
SMIL CC1=CNC(=C1C(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-2, 4-dimethylpyrrole
Smeltepunkt 136.0°C to 139.0°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.