Få mere at vide
3-acetamidobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11412638
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412638 25 g 25g
11422638 100 g 100g
11432638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15902.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 587-48-4 | C9H9NO3 | 179,175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-48-4
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD00013983
InChI nøgle RGDPZMQZWZMONQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-acetylamino, 3-acetylaminobenzoic acid, m-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-acetamido, n-acetyl-m-aminobenzoic acid, 3-acetylamino-benzoic acid, 3-acetylamino-benzoicaci, 3-acetamidobenzoicacid, 3'-carboxyacetanilide
PubChem CID 48847
IUPAC navn 3-acetamidobenzoesyre
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetamidobenzoic acid
Smeltepunkt 249°C to 252°C
Mængde 25 g
Beilstein 2210867
Formel vægt 179.18
Procent renhed 98%