Få mere at vide
3-acetamidobenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11430308
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430308 25 g 25g
11410308 1 g 1g
11420308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23833.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 78887-39-5 | C8H10BNO3 | 178,982 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78887-39-5
Molekylær formel C8H10BNO3
Molekylvægt (g/mol) 178.982
MDL nummer MFCD00236013
InChI nøgle IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylaminophenylboronic acid, 3-acetamidophenyl boronic acid, 3-acetamidobenzeneboronic acid, 3-acetylaminophenyl boronic acid, m-acetamidophenylboronic acid, boronic acid, 3-acetylamino phenyl, n-3-dihydroxyboranyl phenyl acetamide, 3-acetylamino phenylboronic acid
PubChem CID 157274
IUPAC navn (3-acetamidophenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetamidobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼263 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 3278316
Formel vægt 178.98
Procent renhed 98%