Få mere at vide
3'-Acetamidoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474833
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474833 25 g 25g
11484833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12188.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7463-31-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7463-31-2
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.203
MDL nummer MFCD00032278
InChI nøgle AFZTYHRVDOKRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-acetamidoacetophenone, n-3-acetylphenyl acetamide, 3'-n-acetylamino acetophenone, 3'-acetylacetanilide, 3-acetamidoacetophenone, 3-acetamido acetophenone, m-acetylaminoacetophenone, 3-acetylacetanilide, acetamide, n-3-acetylphenyl
PubChem CID 346202
IUPAC navn N-(3-acetylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Acetamidoacetophenone
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Mængde 25 g
Beilstein 2363443
Formel vægt 177.2
Procent renhed 98%