Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 15470088
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470088 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15470088 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H53348.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications
3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid
CAS 78887-38-4
Smeltepunkt 161°C to 162°C
Molekylær formel C8H9BN2O5
MDL nummer MFCD06659828
Mængde 250 mg
Synonym 3-acetamido-2-nitro benzeneboronic acid, 3-acetamido-2-nitro benzeneboronicacid, 3-acetamido-2-nitrophenyl boronic acid, 3-acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid,b-3-acetylamino-2-nitrophenyl, acmc-209pfs, 3-acetamido-2-nitro-phenyl boronic acid, 3-acetylamino-2-nitrophenyl boronic acid, 3-acetylamino-2-nitrophenylboronic acid
InChI nøgle XJRVFUIJKNFQBX-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C)[N+](=O)[O-])(O)O
IUPAC navn (3-acetamido-2-nitrophenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.979
PubChem CID 44119623
Formel vægt 223.98
Procent renhed 96%