Få mere at vide
3,7-Dimethyl-3-octanol, 97+%
Artikelnummer. 10599033 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599033 100 mL Glasflaske 100ml
10678044 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10599033 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 379061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-69-3 | C10H22O | 158.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-69-3
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.28
MDL nummer MFCD00004482
InChI nøgle DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670
PubChem CID 6548
ChEBI CHEBI:84242
IUPAC navn 3,7-dimethyloctan-3-ol
SMIL CCC(C)(CCCC(C)C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3, 7-Dimethyl-3-octanol
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8280g/mL
Kogepunkt 193.0°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)CH2CH3
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4350
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.828
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 158.28
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,7-Dimethyl-3-octanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.