Få mere at vide
{3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205274
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10143464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62609CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-98-5
Molekylær formel C12H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
MDL nummer MFCD09817525
InChI nøgle DWEAUGVLWACZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
PubChem CID 24229679
IUPAC navn [3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanol
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%