Få mere at vide
3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10505754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62613CB
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-89-8
Molekylær formel C12H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 215.256
MDL nummer MFCD09817526
InChI nøgle PJVRJIDLKXDROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229681
IUPAC navn [3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanamin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.25
Procent renhed 90%