Få mere at vide
3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133364 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10643815 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-96-3
Molekylær formel C12H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 230.223
MDL nummer MFCD09817520
InChI nøgle OKPBLLHANTVVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, benzoicacid, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid, benzoicacid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
PubChem CID 24229674
IUPAC navn 3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoesyre
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.22
Procent renhed 97%