Få mere at vide
3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy |
| Formel vægt | 201.23 |
| Procent renhed | 97% |