Få mere at vide
3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10481884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10718835 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62614CB
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-61-8
Molekylær formel C11H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 201.229
MDL nummer MFCD09702406
InChI nøgle ZFDWDKWQAXTCSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229682
IUPAC navn 3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyanilin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Formel vægt 201.23
Procent renhed 97%