missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Methylene-2,5-piperazinedione, TRC

Artikelnummer. 30473874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473874 50 mg
30473757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30424050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15996-22-2
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Synonym 3,6-Bis(methylene)-2,5-piperazinedione, 2,5-Dimethylene-3,6-diketopiperazine, 3,6-Dimethylene-2,5-piperazinedione, NSC 278175
SMIL C=C1NC(=O)C(=C)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Methylene-2,5-piperazinedione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c1-3-5(9)8-4(2)6(10)7-3/h1-2H2,(H,7,10)(H,8,9)
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.