CAS RN 15996-22-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,6-Methylene-2,5-piperazinedione, TRC
CAS: 15996-22-2 Molekylær formel: C6H6N2O2 Molekylvægt (g/mol): 138.12 Synonym: 3,6-Bis(methylene)-2,5-piperazinedione,2,5-Dimethylene-3,6-diketopiperazine,3,6-Dimethylene-2,5-piperazinedione,NSC 278175 SMIL: C=C1NC(=O)C(=C)NC1=O