Få mere at vide
3,6-Difluorophthalic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382059
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382059 1 g 1g
15453377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26096.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 651-97-8
Molekylær formel C8H4F2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.113
MDL nummer MFCD03840499
InChI nøgle VFLMWMTWWZGXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,4-difluorophthalic acid, 3,6-difluorophthalicacid, pubchem1945, acmc-1ays1, 3,6-difluoro-phthalic acid, ksc352e6d, 3,5-difluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3,6-difluoro
PubChem CID 643385
IUPAC navn 3,6-difluorphthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Difluorophthalic acid
Smeltepunkt ∼184°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 202.11
Procent renhed 98%