Få mere at vide
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454837
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15454837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32149.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916420-72-9
Molekylær formel C8H5Cl2FO
Molekylvægt (g/mol) 207.025
MDL nummer MFCD09025392
InChI nøgle KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 46737559
IUPAC navn 1-(3,6-dichloro-2-fluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Brydningsindeks 1.5325
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.03
Procent renhed 97%