Få mere at vide
3-[5-(trifluormethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 244.21 |
| Procent renhed | 97% |