Få mere at vide
3-[5-(trifluormethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394362
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10394362 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10445492 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394362 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05684DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-15-6
Molekylær formel C11H11F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 244.217
MDL nummer MFCD00067735
InChI nøgle FDRMNTVCDKSRNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-1-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 3-5-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol
PubChem CID 2775098
IUPAC navn 3-[6-(trifluormethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]propan-1-ol
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=N2)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.21
Procent renhed 97%