Få mere at vide
3,5-Disulfobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Disulfobenzoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O8S2/c8-7(9)4-1-5(16(10,11)12)3-6(2-4)17(13,14)15/h1-3H,(H,8,9)(H,10,11,12)(H,13,14,15) |
| Formel vægt | 281.9504 |