CAS RN 121-48-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3,5-Disulfobenzoic Acid, TRC
CAS: 121-48-2 Molekylær formel: C7H6O8S2 Molekylvægt (g/mol): 282.24 IUPAC navn: 3,5-disulfobenzoic acid SMIL: OC(=O)c1cc(cc(c1)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O