Få mere at vide
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 184.0736 |