Få mere at vide
3,5-dinitrosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30132958
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132958 100 g
30006888 5 g
30010545 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD480300100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-99-4
Molekylær formel C7 H4 N2 O7
Molekylvægt (g/mol) 228.12
Synonym 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Formel vægt 228.0019