Få mere at vide
3,5-Dinitrosalicylic acid, 98%
Artikelnummer. 15139203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 15139203
Brand: Thermo Scientific Acros 156440010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3,5-dinitrosalicylic acid, CAS # 609-99-4, also known as DNS or DNSA, is used for quantifying carbohydrate levels in blood by calorimetry. | CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
3,5-Dinitrosalicylsyre også kendt som DNA eller DNSA reagerer med reducerende sukkerarter og danner 3-amino-5-nitrosalicylic syre, som er en aromatisk forbindelse med maksimal absorption ved 540 nm, hvilket tillader spektrofotometer måling af mængden af reducerende molekyler
Applikationer
  • Det bruges til kvantificering af reducerende sukkerarter ved kolorimetri i blodet. Det bruges også til at analysere glycosidase (glycosidhydrolase) aktivitet ved kvantificering af enzymatisk frigivet reducerende sukker
  • 3,5-Dinitrosalicylsyre kan påvise reducerende stoffer i urinen
  • Denne forbindelse bruges til at påvise tilstedeværelsen af frie carbonylgrupper (C=O)
  • 3,5-dinitrosalicylsyre kan bruges til at bestemme virkningerne af sølvnanopartikler (AgNP'er) på membranlækage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-99-4
Molekylær formel C7H4N2O7
Molekylvægt (g/mol) 228.12
MDL nummer MFCD00007104
InChI nøgle LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170.0°C to 174.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 10,122
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formel vægt 228.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.