Få mere at vide
3,5-dinitrosalicylsyre, 98%
Artikelnummer. 10664632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664632 500 g Glasflaske 500g
10654632 100 g Glasflaske 100g
15139203 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10664632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156445000
 Begrænset vare
På lager
3,5-dinitrosalicylsyre, CAS # 609-99-4, også kendt som DNS eller DNSA, bruges til at kvantificere kulhydratniveauer i blodet ved hjælp af kalorimetri. | CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
3,5-Dinitrosalicylsyre også kendt som DNA eller DNSA reagerer med reducerende sukkerarter og danner 3-amino-5-nitrosalicylic syre, som er en aromatisk forbindelse med maksimal absorption ved 540 nm, hvilket tillader spektrofotometer måling af mængden af reducerende molekyler
Applikationer
  • Det bruges til kvantificering af reducerende sukkerarter ved kolorimetri i blodet. Det bruges også til at analysere glycosidase (glycosidhydrolase) aktivitet ved kvantificering af enzymatisk frigivet reducerende sukker
  • 3,5-Dinitrosalicylsyre kan påvise reducerende stoffer i urinen
  • Denne forbindelse bruges til at påvise tilstedeværelsen af frie carbonylgrupper (C=O)
  • 3,5-dinitrosalicylsyre kan bruges til at bestemme virkningerne af sølvnanopartikler (AgNP'er) på membranlækage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-99-4
Molekylær formel C7H4N2O7
Molekylvægt (g/mol) 228.12
MDL nummer MFCD00007104
InChI nøgle LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170,0 °C til 174,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 10,122
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og benzen
Formel vægt 228.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.