Få mere at vide
3,5-dinitrosalicylsyre, 97+%
Artikelnummer. 11498826
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498826 250 g 250g
11488826 50 g 50g
11478826 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16988.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228,116 g/mol
3,5-dinitrosalicylsyre anvendes til kvantificering af reducerende sukkerarter ved kolorimetri. Det bruges til analyse af glycosidase (glycosidhydrolase) aktivitet ved kvantificering af enzymatisk frigivet reducerende sukker. Det bruges også til at påvise reducerende stoffer i urinen og til at kvantificere kulhydratniveauet i blodet. Det fungerer som et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt i produktionen af organiske kemikalier såsom landbrugskemikalier, organisk syntese, lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dinitrosalicylsyre anvendes til kvantificering af reducerende sukkerarter ved kolorimetri. Det bruges til analyse af glycosidase (glycosidhydrolase) aktivitet ved kvantificering af enzymatisk frigivet reducerende sukker. Det bruges også til at påvise reducerende stoffer i urinen og til at kvantificere kulhydratniveauet i blodet. Det fungerer som et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt i produktionen af organiske kemikalier såsom landbrugskemikalier, organisk syntese, lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, methanol, ethanol, diethylether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-99-4
Molekylær formel C7H4N2O7
Molekylvægt (g/mol) 228.116
MDL nummer MFCD00007104
InChI nøgle LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylic acid
Smeltepunkt 169 °C til 174 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2220661
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, methanol, ethanol, diethylether og benzen.
Formel vægt 228.12
Procent renhed ≥97%