Få mere at vide
3,5-dinitrosalicylsyre, 97+%
Artikelnummer. 11488826
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488826 50 g 50g
11498826 250 g 250g
11478826 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16988.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.38 DKK
    337.65 DKK / 50g
    Spare 37.73 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228,116 g/mol
3,5-dinitrosalicylsyre anvendes til kvantificering af reducerende sukkerarter ved kolorimetri. Det bruges til analyse af glycosidase (glycosidhydrolase) aktivitet ved kvantificering af enzymatisk frigivet reducerende sukker. Det bruges også til at påvise reducerende stoffer i urinen og til at kvantificere kulhydratniveauet i blodet. Det fungerer som et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt i produktionen af organiske kemikalier såsom landbrugskemikalier, organisk syntese, lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dinitrosalicylsyre anvendes til kvantificering af reducerende sukkerarter ved kolorimetri. Det bruges til analyse af glycosidase (glycosidhydrolase) aktivitet ved kvantificering af enzymatisk frigivet reducerende sukker. Det bruges også til at påvise reducerende stoffer i urinen og til at kvantificere kulhydratniveauet i blodet. Det fungerer som et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt i produktionen af organiske kemikalier såsom landbrugskemikalier, organisk syntese, lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, methanol, ethanol, diethylether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-99-4
Molekylær formel C7H4N2O7
Molekylvægt (g/mol) 228.116
MDL nummer MFCD00007104
InChI nøgle LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylic acid
Smeltepunkt 169 °C til 174 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2220661
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, methanol, ethanol, diethylether og benzen.
Formel vægt 228.12
Procent renhed ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dinitrosalicylicacid