Få mere at vide
3,5-Dinitrosalicylaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11444367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444367 5 g 5g
11434367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20424.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2460-59-5 | C7H3N2O6 | 211,11 g/mol
Det bruges til at fremstille 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal med acetaldehyd. 3,5-Dinitrosalicylaldehyd er blevet brugt til fremstilling af salicyldimin-ligand via Schiff-basekondensation med allyl-substitueret anilin, 3-hydroxycoumariner2, kromogene proteinasesubstrater og ruthenium(II) chirale Schiff-basekomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til at fremstille 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal med acetaldehyd. 3,5-Dinitrosalicylaldehyd er blevet brugt til fremstilling af salicyldimin-ligand via Schiff-basekondensation med allyl-substitueret anilin, 3-hydroxycoumariner2, kromogene proteinasesubstrater og ruthenium(II) chirale Schiff-basekomplekser.
Opløselighed Opløseligt i
vand, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2460-59-5
Molekylær formel C7H3N2O6
Molekylvægt (g/mol) 211.11
MDL nummer MFCD00007103
InChI nøgle FLJXIBHYDIMYRS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 75571
IUPAC navn 2-formyl-4,6-dinitrobenzen-1-olat
SMIL [O-]C1=C(C=O)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Smeltepunkt 71 °C til 74 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1121900
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Formel vægt 212.12
Procent renhed 98%