Få mere at vide
3,5-dinitrobenzylalkohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455417 5 g 5g
15465417 25 g 25g
15475417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32669.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71022-43-0 | C7H6N2O5 | 198.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71022-43-0
Molekylær formel C7H6N2O5
Molekylvægt (g/mol) 198.13
MDL nummer MFCD00007235
InChI nøgle GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
PubChem CID 116978
IUPAC navn (3,5-dinitrophenyl)methanol
SMIL OCC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Mængde 5 g
Beilstein 2054388
Formel vægt 198.13
Procent renhed 98%