Få mere at vide
3,5-Dinitrobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11492248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492248 25 g 25g
11482248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15223.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4110-35-4 | C7H3N3O4 | 193.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4110-35-4
Molekylær formel C7H3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 193.12
MDL nummer MFCD00007228
InChI nøgle SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dinitro, 3,5-dinitro-benzonitrile, 3,5-dinitrobenzenecarbonitrile, acmc-209jih, 3,5-bisnitrobenzonitrile, 3,5-dinitrobenzonitrile, wln: wnr cnw ecn, benzonitrile,3,5-dinitro, 1,3-dinitro-5-cyanobenzene, 5-cyano-1,3-dinitrobenzene
PubChem CID 20062
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzonitrile
Smeltepunkt 127°C to 130°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 193.12
Procent renhed 98%